(±)-2,4-Difluormandelsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005209-5G 005209-1G 005209-25G
FLUO005209-5GEA 281 EUR InStock
FLUO005209-5G FLUO005209-1G FLUO005209-25G
(±)-2,4-Difluormandelsäure
(±)-2,4-Difluormandelsäure
Formel: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
MDL Number: MFCD00061296
CAS-Nummer: 132741-30-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge