(±)-2,5-Difluormandelsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004823-1G 004823-5G
FLUO004823-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004823-1G FLUO004823-5G
(±)-2,5-Difluormandelsäure
(±)-2,5-Difluormandelsäure
Formel: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
MDL Number: MFCD00061297
CAS-Nummer: 207853-61-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge