(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007628-1G 007628-5G 007628-25G
FLUO007628-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007628-1G FLUO007628-5G FLUO007628-25G
(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure
(±)-4-(Trifluormethyl)mandelsäure
Formel: C₉H₇F₃O₃
MW: 220.15 g/mol
Siedepunkt: 314
Melting Pt: 129…130.5 °C
MDL Number: MFCD00009724
CAS-Nummer: 395-35-7
EINECS: 206-900-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge