3-Brom-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003550-5G 003550-1G 003550-25G
FLUO003550-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO003550-5G FLUO003550-1G FLUO003550-25G
3-Brom-α-methylbenzylalkohol
3-Brom-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉BrO
MDL Number: MFCD00021863
CAS-Nummer: 52780-14-0
EINECS: 258-177-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge