4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001295-5G 001295-25G
FLUO001295-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001295-5G FLUO001295-25G
4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
4-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO
Siedepunkt: 49,5 °C (0.4 mmHg)
Melting Pt: 9,3 °C
Dichte: 1,1206 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004515
CAS-Nummer: 403-41-8
EINECS: 206-959-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge