(±)-2-Phenylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021555-5G 021555-1G
FLUO021555-5GEA 294 EUR InStock
FLUO021555-5G FLUO021555-1G
(±)-2-Phenylpiperazin
(±)-2-Phenylpiperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162.23 g/mol
MDL Number: MFCD01871362
CAS-Nummer: 5271-26-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge