1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-butanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR450141-250MG OR450141-1G OR450141-5G
APOSOR450141-250MGEA 241 EUR InStock
APOSOR450141-250MG APOSOR450141-1G APOSOR450141-5G
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-butanone 98%
1-(4-Bromo-3-nitrophenyl)-1-butanone
Formel: C₁₀H₁₀BrNO₃
MDL Number: MFCD34474617
CAS-Nummer: 91715-78-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge