Tetraphenylphosphoniumbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR315491-25G OR315491-100G OR315491-500G
APOSOR315491-25GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR315491-25G APOSOR315491-100G APOSOR315491-500G
Tetraphenylphosphoniumbromid 98%
Tetraphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₄H₂₀BrP
MW: 419.3 g/mol
Melting Pt: 294…296 °C
MDL Number: MFCD00011915
CAS-Nummer: 2751-90-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge