5-Iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR965190-1G OR965190-5G
APOSOR965190-1GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR965190-1G APOSOR965190-5G
5-Iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
5-Iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₄IN₃
MW: 245.02 g/mol
MDL Number: MFCD13189362
CAS-Nummer: 175791-53-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge