Dibutylestersulfat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR924973-5G OR924973-25G OR924973-100G
APOSOR924973-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR924973-5G APOSOR924973-25G APOSOR924973-100G
Dibutylestersulfat 95%
Dibutylestersulfat
Formel: C₈H₁₈O₄S
MW: 210.29 g/mol
Siedepunkt: 115…116 °C
Dichte: 1.06
MDL Number: MFCD00059420
CAS-Nummer: 625-22-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge