2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR950764-1G OR950764-5G OR950764-25G
APOSOR950764-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR950764-1G APOSOR950764-5G APOSOR950764-25G
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate 98%
2-Ethylhexyl-4-hydroxybenzoate
Formel: C₁₅H₂₂O₃
Siedepunkt: 362,6/760 mm °C
Melting Pt: 118 - 120 °C
Dichte: 1,035
Flash-Pt: 144,6 °C
MDL Number: MFCD00016472
CAS-Nummer: 5153-25-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge