2,2'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 4) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR907193-10G OR907193-25G
APOSOR907193-10GEA 116 EUR InStock
APOSOR907193-10G APOSOR907193-25G
2,2'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 4) 98%
2,2'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 4)
Formel: C₁₂H₈Br₂
Siedepunkt: 252…274 °C
Melting Pt: 78…83 °C
Dichte: 1,81
MDL Number: MFCD00093707
CAS-Nummer: 13029-09-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge