Dimethylmalononitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR71123-5G OR71123-25G OR71123-100G
APOSOR71123-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR71123-5G APOSOR71123-25G APOSOR71123-100G
Dimethylmalononitrile
Dimethylmalononitrile
Formel: C₅H₆N₂
Melting Pt: 31 - 33 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01321253
CAS-Nummer: 7321-55-3
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge