L-Histidine-β-naphthylamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR36362-1G OR36362-5G
APOSOR36362-1GEA 226 EUR InStock
APOSOR36362-1G APOSOR36362-5G
L-Histidine-β-naphthylamide
L-Histidine-beta-naphthylamide
Formel: C₁₆H₁₆N₄O
MW: 280.331 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00051166
CAS-Nummer: 7424-15-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge