4-Hexylphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR7224-1G OR7224-5G OR7224-250MG
APOSOR7224-1GEA 29.3 EUR InStock
APOSOR7224-1G APOSOR7224-5G APOSOR7224-250MG
4-Hexylphenylboronsäure 97%
4-Hexylphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₉BO₂
MDL Number: MFCD04039029
CAS-Nummer: 105365-50-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge