S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC502992-250MG PC502992-1G
APOSPC502992-250MGEA 219 EUR InStock
APOSPC502992-250MG APOSPC502992-1G
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate 95%
S-(Difluoromethyl) benzenesulphonothioate
Formel: C₇H₆F₂O₂S₂
MDL Number: MFCD32070719
CAS-Nummer: 2022186-75-8
UN: 3265
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge