2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR315840-250MG OR315840-1G OR315840-5G
APOSOR315840-250MGEA 190 EUR InStock
APOSOR315840-250MG APOSOR315840-1G APOSOR315840-5G
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline 95%
2-Bromo-6-(cyclopropyl)aniline
Formel: C₉H₁₀BrN
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD32669826
CAS-Nummer: 2640734-79-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge