3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR315845-250MG OR315845-1G OR315845-5G
APOSOR315845-250MGEA 174 EUR InStock
APOSOR315845-250MG APOSOR315845-1G APOSOR315845-5G
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol 95%
3-Bromo-4-(cyclopropyl)phenol
Formel: C₉H₉BrO
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD32669828
CAS-Nummer: 1784977-63-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge