PURELL® Antimikrobielle Hand- und Oberflächentücher
Lieferant: GOJO Industries - Europe Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
92270-06-EEU 92450-04-EEU
GOJO92270-06-EEUEA 113 EUR InStock
GOJO92270-06-EEU GOJO92450-04-EEU
PURELL® Antimikrobielle Hand- und Oberflächentücher
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Hände und Oberflächen bleiben keimfrei mit den antimikrobiellen Hand- und Oberflächentüchern von PURELL®. Diese hochwirksamen Tücher hinterlassen überall einen bleibenden positiven Eindruck, da sie 99,99% der häufigsten schädlichen Keime abtöten.
  • Eine Komplettlösung, die effektiv auf Händen und nicht porösen Oberflächen wirkt
  • Wirksam gegen Bakterien ab 30 Sekunden (EN 1276 und EN 13727)
  • Wirksam gegen Hefe, Schimmel und einige Viren
  • Einfach zu verwenden; kein Abspülen erforderlich
  • Geeignet für den Einsatz auf Oberflächen mit Lebensmittelkontakt
  • Halal-zertifiziert
Unter realen Bedingungen auf nicht porösen Oberflächen getestet gemäß EN 16615, dem Goldstandard für Tüchertests.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge