4-Brombutyronitril 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
106800050 106800250
ACRO106800050EA 33.5 EUR InStock
ACRO106800050 ACRO106800250
4-Brombutyronitril 97%
4-Brombutyronitril
Formel: BrH₂CCH₂CH₂CN
MW: 148 g/mol
Siedepunkt: 205
Dichte: 1.48 g/cm³
Flash-Pt: 103
MDL Number: MFCD00001971
CAS-Nummer: 5332-06-9
EINECS: 226-236-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge