4-Brompyridiniumchlorid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
107420050 107420250
ACRO107420050EA 71.7 EUR InStock
ACRO107420050 ACRO107420250
4-Brompyridiniumchlorid 98%
4-Bromopyridinium chloride
Formel: C₅H₅BrClN
MW: 194.46 g/mol
Melting Pt: 313…315 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012828
CAS-Nummer: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow-pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.004
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 1 % w/w Ethanol
Peroxides ≤5 ppm (as H2O2)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge