Methylchlorformiat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
126530050 126535000 126531000 126530025
ACRO126530050EA 38.4 EUR InStock
ACRO126530050 ACRO126535000 ACRO126531000 ACRO126530025
Methylchlorformiat 99%
Methylchlorformiat
Formel: C₂H₃ClO₂
Siedepunkt: 70…72 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 1,223 g/cm³
Flash-Pt: 5 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000639
CAS-Nummer: 79-22-1
EINECS: 201-187-3
UN: 1238
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,06123
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge