Phenylpropiolsäure 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
130850050 130850250
ACRO130850050EA 35.2 EUR InStock
ACRO130850050 ACRO130850250
Phenylpropiolsäure 97%
Phenylpropiolsäure
Formel: C₉H₆O₂
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 136…139 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004361
CAS-Nummer: 637-44-5
EINECS: 211-285-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge