Tetramethylharnstoff 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
138491000 138492500 138490010
ACRO138491000EA 70.1 EUR InStock
ACRO138491000 ACRO138492500 ACRO138490010
Tetramethylharnstoff 99%
Tetramethylharnstoff
Formel: C₅H₁₂N₂O
Siedepunkt: 174…178 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0,9879 g/cm³
Flash-Pt: 75 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008319
CAS-Nummer: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Merck Index: 12,09368
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge