Tricarballylsäure 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
139360500 139360050
ACRO139360500EA 171 EUR InStock
ACRO139360500 ACRO139360050
Tricarballylsäure 99%
Tricarballylsäure
Formel: C₆H₈O₆
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 154…159 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002723
CAS-Nummer: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 12,09752
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with TBAH ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge