9-Anthracenmethanol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
181870250 181870050
ACRO181870250EA 151 EUR InStock
ACRO181870250 ACRO181870050
9-Anthracenmethanol 98%
9-Anthracenmethanol
Formel: C₁₅H₁₂O
MW: 208.26 g/mol
Siedepunkt: 371
Melting Pt: 160…164 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001264
CAS-Nummer: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge