Trimethylsilylcyanid 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
199560050 199560250 199561000 199565000
ACRO199560050EA 49.3 EUR InStock
ACRO199560050 ACRO199560250 ACRO199561000 ACRO199565000
Trimethylsilylcyanid 98%
Trimethylsilylcyanid
Formel: C₄H₉NSi
MW: 99.21 g/mol
Siedepunkt: 114
Melting Pt: 11
Dichte: 0.744 g/cm³
Flash-Pt: 1
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001765
CAS-Nummer: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3384
ADR: 6.1 I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..