Benzyltrimethylammoniumchlorid 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
211862500 211860010 211860500
ACRO211862500EA 42.3 EUR InStock
ACRO211862500 ACRO211860010 ACRO211860500
Benzyltrimethylammoniumchlorid 98+%
Benzyltrimethylammoniumchlorid
Formel: C₁₀H₁₆ClN
Melting Pt: 239 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011782
CAS-Nummer: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge