1-Naphthalinsulfonylchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AC21664.50 AC21664.10
MAYBAC21664.50EA 0 EUR InStock
MAYBAC21664.50 MAYBAC21664.10
1-Naphthalinsulfonylchlorid
1-Naphthalinsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 67 °C
MDL Number: MFCD00003984
CAS-Nummer: 85-46-1
EINECS: 201-609-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge