3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
229280050 229280010 229280250
ACRO229280050EA 257 EUR InStock
ACRO229280050 ACRO229280010 ACRO229280250
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) 99+%
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 167…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 172 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
HPLC ≥99.0 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge