Methylphenylpropiolat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
334590050 334590250
ACRO334590050EA 63.1 EUR InStock
ACRO334590050 ACRO334590250
Methylphenylpropiolat 98%
Methylphenylpropiolat
Formel: C₁₀H₈O₂
Siedepunkt: 109…110 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 26 °C
Dichte: 1,083 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00041685
CAS-Nummer: 4891-38-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5615 to 1.5645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge