4-Cyanphenylisothiocyanat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AC34897.1 AC34897.10
MAYBAC34897.1EA 0 EUR InStock
MAYBAC34897.1 MAYBAC34897.10
4-Cyanphenylisothiocyanat
4-Cyanphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄N₂S
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 131…132 °C
MDL Number: MFCD00041085
CAS-Nummer: 2719-32-6
EINECS: 220-323-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge