Benzyltrimethylammoniumbromid 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
364860250 364861000
ACRO364860250EA 21.4 EUR InStock
ACRO364860250 ACRO364861000
Benzyltrimethylammoniumbromid 98+%
Benzyltrimethylammoniumbromid
Formel: C₁₀H₁₆BrN
MW: 230.15 g/mol
Melting Pt: 228…234 °C
MDL Number: MFCD00011780
CAS-Nummer: 5350-41-4
EINECS: 226-320-2
UN: 2811
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 224 to 234 °C
Titration Argentometric ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge