Methylamin 2 mol/l in Methanol, AcroSeal®, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
368551000 368558000
368551000.EA 127 EUR InStock
368551000. 368558000.
Methylamin 2 mol/l in Methanol, AcroSeal®, rein
Methylamin
Formel: CH₅N
MW: 31.06 g/mol
Siedepunkt: 40 °C
Melting Pt: -92.5
Dichte: 0.785 g/cm³
Flash-Pt: 7 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008104
CAS-Nummer: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 3286
ADR: 3 II
Merck Index: 12,06095
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Strength 2 M (typically) exact strength on the certificate of analysis
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge