Formylhydrazin 90%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
376060250 376061000
ACRO376060250EA 75 EUR InStock
ACRO376060250 ACRO376061000
Formylhydrazin 90%
Formylhydrazin
Formel: CH₄N₂O
Siedepunkt: 90 °C (0,7 mmHg)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007589
CAS-Nummer: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge