Isopropylsalicylat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
412891000 412892500
ACRO412891000EA 128 EUR InStock
ACRO412891000 ACRO412892500
Isopropylsalicylat 99%
Isopropylsalicylat
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 122 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,06 g/cm³
Flash-Pt: >93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035703
CAS-Nummer: 607-85-2
EINECS: 210-143-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5110 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge