4-Nitrophthalsäure 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
416120250 416121000
ACRO416120250EA 186 EUR InStock
ACRO416120250 ACRO416121000
4-Nitrophthalsäure 99%
4-Nitrophthalsäure
Formel: C₈H₅NO₆
Melting Pt: 165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007252
CAS-Nummer: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 167 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with TBAH ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge