Dikaliumtetrachloropalladat ≥99,99% (Metall-Basis) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
11885.04 11885.09
11885.04EA 212 EUR InStock
11885.04 11885.09
Dikaliumtetrachloropalladat ≥99,99% (Metall-Basis) Pd ≥ 32.2%, Premion®
Dikaliumtetrachloropalladat
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-98-6 Molecular Formula: K2PdCl4 Formula Weight: 326.42 Physical Form: Crystalline Density: 2.67 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: 105° dec. MDL No.: MFCD00011373
Formel: Cl₄K₂Pd
MW: 326.43 g/mol
Melting Pt: 105 °C (Zers.)
Dichte: 2.67
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011373
CAS-Nummer: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge