Benzyltributylammoniumchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A10345.0E A10345.22 A10345.36
A10345.0EEA 365 EUR InStock
A10345.0E A10345.22 A10345.36
Benzyltributylammoniumchlorid ≥98%
Benzyltributylammoniumchlorid
Purity: 98% CAS No.: 23616-79-7 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3N(CH2C6H5)Cl Formula Weight: 311.94 Melting Point: 156-162° Beilstein Reference: 3776210
Formel: C₁₉H₃₄ClN
Melting Pt: 156…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011849
CAS-Nummer: 23616-79-7
EINECS: 245-787-3
UN: 3263
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge