3-Methylbrenzcatechin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12324.14 A12324.22
A12324.14EA 110 EUR InStock
A12324.14 A12324.22
3-Methylbrenzcatechin ≥98%
3-Methylbrenzcatechin
Purity: 98% CAS No.: 488-17-5 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 62-68° Boiling Point: 241° Beilstein Reference: 774602 MDL No.: MFCD00016435
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 241 °C
Melting Pt: 62…68 °C
Flash-Pt: 140 °C (284 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016435
CAS-Nummer: 488-17-5
EINECS: 207-672-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge