Tritylbromid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12864.09 A12864.18 A12864.36
A12864.09EA 30.8 EUR InStock
A12864.09 A12864.18 A12864.36
Tritylbromid ≥98%
Tritylbromid
Purity: 98% CAS No.: 596-43-0 Molecular Formula: BrC(C6H5)3 Formula Weight: 323.24 Melting Point: 152-156° Boiling Point: 230°/15mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000120
Formel: (C₆H₅)₃CBr
MW: 323.23 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 152…156 °C
Dichte: 1.55
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000120
CAS-Nummer: 596-43-0
EINECS: 209-884-4
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge