Tetramethylharnstoff ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A16295.18 A16295.30
A16295.18EA 32.1 EUR InStock
A16295.18 A16295.30
Tetramethylharnstoff ≥99%
Tetramethylharnstoff
Purity: 99% CAS No.: 632-22-4 Molecular Formula: C5H12N2O Formula Weight: 116.16 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4506 Odour: Mild Melting Point: -1° Boiling Point: 176-178° Solubility: Miscible with water Beilstein Reference: 773898 Merck Reference: 14,9230 MDL No.: MFCD00008319
Formel: C₅H₁₂N₂O
Siedepunkt: 176…178 °C
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0,969
Flash-Pt: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008319
CAS-Nummer: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Merck Index: 14,9230
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge