2-Naphthalinsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A16872.14 A16872.22 A16872.36
A16872.14EA 52.7 EUR InStock
A16872.14 A16872.22 A16872.36
2-Naphthalinsulfonylchlorid ≥97%
2-Naphthalinsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 93-11-8 Molecular Formula: C10H7ClO2S Formula Weight: 226.68 Melting Point: 74-78° Boiling Point: 200-202°/13mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004087
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Siedepunkt: 200…202 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 74…78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004087
CAS-Nummer: 93-11-8
EINECS: 202-219-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge