1,3-Dimethylharnstoff ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B21329.0B B21329.30 B21329.36
B21329.0BEA 58.7 EUR InStock
B21329.0B B21329.30 B21329.36
1,3-Dimethylharnstoff ≥98%
1,3-Dimethylharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 96-31-1 Molecular Formula: (CH3NH)2C=O Formula Weight: 88.11 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 100-104° Boiling Point: 268-270° dec. Beilstein Reference: 1740672 MDL No.: MFCD00008286
Formel: C₃H₈N₂O
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 268…270 °C (Zers.)
Melting Pt: 100…104 °C
Dichte: 1.140
Flash-Pt: 157 °C (314 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008286
CAS-Nummer: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge