Tricarballylsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22103.06 B22103.14
B22103.06EA 39.1 EUR InStock
B22103.06 B22103.14
Tricarballylsäure ≥98%
Tricarballylsäure
Purity: 98% CAS No.: 99-14-9 Molecular Formula: C6H8O6 Formula Weight: 176.12 Melting Point: 157-162° Beilstein Reference: 1783567 Merck Reference: 14,9622 MDL No.: MFCD00002723
Formel: C₆H₈O₆
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 157…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002723
CAS-Nummer: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 14,9622
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge