Benzyltributylammoniumbromid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B23941.14 B23941.18 B23941.30
B23941.14EA 35.4 EUR InStock
B23941.14 B23941.18 B23941.30
Benzyltributylammoniumbromid ≥99%
Benzyltributylammoniumbromid
Purity: 99% CAS No.: 25316-59-0 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3N(CH2C6H5)Br Formula Weight: 356.40 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 3776294
Formel: C₁₉H₃₄BrN
Melting Pt: ∼ 175 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011848
CAS-Nummer: 25316-59-0
EINECS: 246-819-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge