Isopropylsalicylat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B24471.14 B24471.22
B24471.14EA 50.8 EUR InStock
B24471.14 B24471.22
Isopropylsalicylat ≥99%
Isopropylsalicylat
Purity: 99% CAS No.: 607-85-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 93°(199°F) Boiling Point: 122°/18mm MDL No.: MFCD00035703
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180.2 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (18 mmHg)
Dichte: 1.09
Flash-Pt: >93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00035703
CAS-Nummer: 607-85-2
EINECS: 210-143-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge