Allylthioharnstoff ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L03377.14 L03377.22
L03377.14EA 35 EUR InStock
L03377.14 L03377.22
Allylthioharnstoff ≥98%
Allylthioharnstoff
Purity: 98% CAS No.: 109-57-9 Molecular Formula: C4H8N2S Formula Weight: 116.19 Odour: Unpleasant Melting Point: 70-78° Beilstein Reference: 1071470 Merck Reference: 14,9362 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004940
Formel: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Siedepunkt: 191 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 70…78 °C
Dichte: 1,220
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004940
CAS-Nummer: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9362
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge