N-Methylethylamin ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L04372.06 L04372.14
L04372.06EA 72.3 EUR InStock
L04372.06 L04372.14
N-Methylethylamin ≥98%
N-Methylethylamin
Purity: 98+% CAS No.: 624-78-2 Molecular Formula: CH3CH2NHCH3 Formula Weight: 59.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3740 Odour: Amine-like Boiling Point: 33-34° Beilstein Reference: 1730786 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00009030
Formel: C₃H₉N
Siedepunkt: 33…34 °C
Dichte: 0,688
Flash-Pt: <–34 °C (–29 °F)
MDL Number: MFCD00009030
CAS-Nummer: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
ADR: 3,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge