Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlorpropiononitril ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L05902.14 L05902.22
L05902.14EA 31.1 EUR InStock
L05902.14 L05902.22
3-Chlorpropiononitril ≥98%
3-Chlorpropiononitril
Purity: 98% CAS No.: 542-76-7 Molecular Formula: ClCH2CH2CN Formula Weight: 89.53 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4380 Melting Point: -51° Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1098454 Merck Reference: 14,2160 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001952


Formel: C₃H₄ClN
MW: 89.52 g/mol
Siedepunkt: 174…176 °C
Melting Pt: –51 °C
Dichte: 1.143
Flash-Pt: 75 °C (167 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001952
CAS-Nummer: 542-76-7
EINECS: 208-827-0
UN: 3276
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02179
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge